Stampa…
Hydroxy-PEG3-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)propanoic acid
BIPG1429-250MG BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA 82.8 EUR
APOSBIPG1429-250MG APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Formula: C₉H₁₈O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26793743
CAS Number: 518044-49-0