Stampa…
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-NH-PEG10-CH2CH2COOH
BIPG1404-500MG BIPG1404-100MG
APOSBIPG1404-500MGEA 394 EUR
APOSBIPG1404-500MG APOSBIPG1404-100MG
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Formula: C₃₈H₅₇NO₁₄
Peso molecolare: 751,857 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122954
CAS Number: 2101563-45-3