Stampa…
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-NH-PEG9-CH2CH2COOH, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxa-4-azatetratriacontan-34-oic acid
BIPG1403-100MG BIPG1403-500MG
APOSBIPG1403-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1403-100MG APOSBIPG1403-500MG
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Fmoc-N-amido-PEG9-acid
Formula: C₃₆H₅₃NO₁₃
Peso molecolare: 707,805 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28385470
CAS Number: 1191064-81-9