Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22,25-octaoxa-4-azaoctacosan-28-oic acid, Fmoc-N-PEG7-acid
BIPG1401-500MG
BIPG1401-100MG
APOSBIPG1401-500MGEA
415
EUR
APOSBIPG1401-500MG
APOSBIPG1401-100MG
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Fmoc-N-amido-PEG7-acid
Formula:
C₃₂H₄₅NO₁₁ Peso molecolare: 619,7 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD26142985 CAS Number: 1863885-74-8 |