Stampa…
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)propanoic acid, Fmoc-NH-PEG1-C2-acid
BIPG1395-500MG BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-500MGEA 139 EUR
APOSBIPG1395-500MG APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formula: C₂₀H₂₁NO₅
Peso molecolare: 355,384 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16294357
CAS Number: 1654740-73-4