Stampa…
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-500MG BIPG1361-1G BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-500MGEA 205 EUR
APOSBIPG1361-500MG APOSBIPG1361-1G APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Formula: C₁₅H₂₁NO₆
Peso molecolare: 311,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28142483
CAS Number: 1347750-76-8