Stampa…
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-250MG BIPG1349-50MG BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA 114 EUR
APOSBIPG1349-250MG APOSBIPG1349-50MG APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₅BrO₅
Peso molecolare: 341,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22574821
CAS Number: 782475-37-0