Stampa…
Biotin-PEG12-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 495 EUR
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formula: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Peso molecolare: 844,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08274601
CAS Number: 1621423-14-0