Stampa…
Biotin-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 444 EUR
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formula: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
Peso molecolare: 667.809 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26127802
CAS Number: 2143964-62-7