Biotin-PEG6-Acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1200-100MG
BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA
85.8
EUR
APOSBIPG1200-100MG
APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Formula:
C₂₅H₄₅N₃O₁₀S Peso molecolare: 579,704 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16875661 CAS Number: 1352814-10-8 |