Stampa…
Biotin-PEG3-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 14-Oxo-18-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-13-azaoctadecanoic acid
BIPG1198-100MG BIPG1198-250MG
APOSBIPG1198-100MGEA 93.1 EUR
APOSBIPG1198-100MG APOSBIPG1198-250MG
Biotin-PEG3-acid
Biotin-PEG3-acid
Formula: C₁₉H₃₃N₃O₇S
Peso molecolare: 447,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22574817
CAS Number: 252881-76-8