Stampa…
Biotin-PEG2-Acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-(2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Formula: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Peso molecolare: 403,494 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22056305
CAS Number: 1365655-89-5