Stampa…
Azido-PEG6-Alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1119-100MG BIPG1119-50MG BIPG1119-250MG
APOSBIPG1119-100MGEA 148 EUR
APOSBIPG1119-100MG APOSBIPG1119-50MG APOSBIPG1119-250MG
Azido-PEG6-Alcohol
Azido-PEG6-Alcohol
Formula: C₁₂H₂₅N₃O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22056309
CAS Number: 86770-69-6