Stampa…
Azido-PEG12-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1112-100MG BIPG1112-50MG BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA 357 EUR
APOSBIPG1112-100MG APOSBIPG1112-50MG APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Formula: C₂₇H₅₃N₃O₁₄
Peso molecolare: 643,721 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21363301
CAS Number: 2152679-71-3