Stampa…

Azido-PEG9-acid

Fornitore: Apollo Scientific

BIPG1110-100MG BIPG1110-50MG BIPG1110-250MG
APOSBIPG1110-100MGEA 285 EUR
APOSBIPG1110-100MG APOSBIPG1110-50MG APOSBIPG1110-250MG
Azido-PEG9-acid
Azido-PEG9-acid
Formula: C₂₁H₄₁N₃O₁₁
Peso molecolare: 511,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13184977
CAS Number: 1670249-37-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR