Stampa…
Azido-PEG6-Acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Formula: C₁₅H₂₉N₃O₈
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22056306
CAS Number: 361189-66-4