Stampa…

Azido-PEG3-acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIPG1105-250MG BIPG1105-100MG BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA 248 EUR
APOSBIPG1105-250MG APOSBIPG1105-100MG APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formula: C₉H₁₇N₃O₅
Peso molecolare: 247,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23726617
CAS Number: 1056024-94-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR