Stampa…
Amino-PEG5-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 232 EUR
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formula: C₁₇H₃₅NO₇
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25424125
CAS Number: 1446282-18-3