Stampa…
Amino- PEG3-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NH2-PEG3-C2-Boc, tert-Butyl 3-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
BIPG1072-500MG BIPG1072-250MG BIPG1072-1G
APOSBIPG1072-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1072-500MG APOSBIPG1072-250MG APOSBIPG1072-1G
Amino- PEG3-t-butyl ester
Amino- PEG3-t-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₇NO₅
Peso molecolare: 277.357 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06201017
CAS Number: 252881-74-6