Stampa…
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoate, Amino-PEG4-C1-Boc
BIPG1068-100MG BIPG1068-250MG BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA 109 EUR
APOSBIPG1068-100MG APOSBIPG1068-250MG APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Formula: C₁₄H₂₉NO₆
Peso molecolare: 307,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28122943
CAS Number: 864680-64-8