Stampa…
Amino-PEG4-CH2CO2H
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1064-250MG BIPG1064-50MG BIPG1064-100MG
APOSBIPG1064-250MGEA 415 EUR
APOSBIPG1064-250MG APOSBIPG1064-50MG APOSBIPG1064-100MG
Amino-PEG4-CH2CO2H
Amino-PEG4-CH2CO2H
Formula: C₁₀H₂₁NO₆
Peso molecolare: 251,277 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27977508
CAS Number: 95071-49-9