Stampa…
Amino-PEG11-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-Undecaoxapentatriacontane-1,35-diamine
BIPG1062-250MG BIPG1062-50MG BIPG1062-100MG
APOSBIPG1062-250MGEA 517 EUR
APOSBIPG1062-250MG APOSBIPG1062-50MG APOSBIPG1062-100MG
Amino-PEG11-Amine
Amino-PEG11-Amine
Formula: C₂₄H₅₂N₂O₁₁
Peso molecolare: 544,676 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122961
CAS Number: 479200-82-3