Amino-PEG24-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1053-100MG
BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA
522
EUR
APOSBIPG1053-100MG
APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formula:
C₄₈H₉₉NO₂₄ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD21363266 CAS Number: 933789-97-0 |