Stampa…
Amino-PEG10-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1051-100MG BIPG1051-250MG BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA 154 EUR
APOSBIPG1051-100MG APOSBIPG1051-250MG APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Formula: C₂₀H₄₃NO₁₀
Peso molecolare: 457,556 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28385478
CAS Number: 129449-09-8