Amino-PEG7-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
Formula:
C₁₄H₃₁NO₇ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28385479 CAS Number: 1425973-14-3 |