Stampa…
Amino-PEG6-alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 65.5 EUR
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Formula: C₁₂H₂₇NO₆
Peso molecolare: 281,346 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22200781
CAS Number: 39160-70-8