Stampa…
Amino-PEG12-Acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1039-100MG BIPG1039-50MG BIPG1039-250MG
APOSBIPG1039-100MGEA 299 EUR
APOSBIPG1039-100MG APOSBIPG1039-50MG APOSBIPG1039-250MG
Amino-PEG12-Acid
Amino-PEG12-acid
Formula: C₂₇H₅₅NO₁₄
Peso molecolare: 617,724 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041150
CAS Number: 196936-04-6