Amino-PEG10-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIPG1038-100MG
BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA
137
EUR
APOSBIPG1038-100MG
APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formula:
C₂₃H₄₇NO₁₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD26127813 CAS Number: 2170987-85-4 |