Amino-PEG9-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxatriacontan-30-oic acid
BIPG1037-100MG
BIPG1037-50MG
BIPG1037-250MG
APOSBIPG1037-100MGEA
212
EUR
APOSBIPG1037-100MG
APOSBIPG1037-50MG
APOSBIPG1037-250MG
Amino-PEG9-acid
Amino-PEG9-acid
Formula:
C₂₁H₄₃NO₁₁ Peso molecolare: 485,566 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD26127809 CAS Number: 1191079-83-0 |