Stampa…
Amino-PEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Amino-PEG2-C2-acid, 3-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1031-100MG BIPG1031-250MG BIPG1031-1G
APOSBIPG1031-100MGEA 72.7 EUR
APOSBIPG1031-100MG APOSBIPG1031-250MG APOSBIPG1031-1G
Amino-PEG2-acid
Amino-PEG2-acid
Formula: C₇H₁₅NO₄
Peso molecolare: 177,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20926377
CAS Number: 791028-27-8