Stampa…
Perillartine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (NZ)-N-[(4-prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methylidene]hydroxylamine, (E)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-enecarbaldehyde oxime
BIP4001-100G BIP4001-25G
APOSBIP4001-100GEA 498 EUR
APOSBIP4001-100G APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Punto di fusione: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019421
CAS Number: 30950-27-7