Stampa…
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Robison ester trisodium salt
BIP0687-500MG BIP0687-50MG
APOSBIP0687-500MGEA 379 EUR
APOSBIP0687-500MG APOSBIP0687-50MG
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
D-Glucose-6-phosphate trisodium salt
Indefinitely stable at -15°C
Formula: C₆H₁₀O₁₀P·3Na
Peso molecolare: 342,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083681
CAS Number: 53411-70-4
EINECS: 258-543-6