L-α-Phosphatidylinositol from Glycine max (soybean)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates
Formula:
C₄₅H₈₇O₁₃P Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00151139 CAS Number: 97281-52-2 |