4-Nitrofenilfosfato sale disodico esaidrato (pNPP)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066288 CAS Number: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |