Propionylleupeptin hemisulphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Temperatura di stoccaggio:
Congelamento |
MDL Number:
MFCD00171338 CAS Number: 24365-46-6 |