Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Magenta caprylate
BIMB2110-100MG BIMB2110-1G BIMB2110-250MG
APOSBIMB2110-100MGEA 36.4 EUR
APOSBIMB2110-100MG APOSBIMB2110-1G APOSBIMB2110-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl caprylate
Histochemical substrate for esterase
Formula: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Peso molecolare: 372,685 g/mol
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00798386
CAS Number: 209347-94-4