5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
X-acetaminide
BIMB1683-1G
BIMB1683-2.5G
BIMB1683-500MG
APOSBIMB1683-1GEA
36.4
EUR
APOSBIMB1683-1G
APOSBIMB1683-2.5G
APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Formula:
C₁₀H₈BrClN₂O Peso molecolare: 287,54 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14155891 CAS Number: 1330750-19-0 |