Stampa…
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salmon α-glucoside
BIMB1329-100MG BIMB1329-250MG
APOSBIMB1329-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1329-100MG APOSBIMB1329-250MG
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04972053
CAS Number: 467214-46-6