Stampa…
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salmon-α-Gal
BIMB1326-100MG BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA 209 EUR
APOSBIMB1326-100MG APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Peso molecolare: 329.733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683908
CAS Number: 198402-61-8