Stampa…
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB1194-1G BIMB1194-250MG
APOSBIMB1194-1GEA 79.9 EUR
APOSBIMB1194-1G APOSBIMB1194-250MG
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
5-Bromo-6-chloroindolyl-1,3-diacetate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₃
Peso molecolare: 330.562 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06797509
CAS Number: 108847-96-7