Stampa…
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 145 EUR
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Formula: C₇H₁₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038151
CAS Number: 5155-47-5