Stampa…
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM2048-1G BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA 377 EUR
APOSBIM2048-1G APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Formula: C₂₀H₁₅O₈P
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00076128
CAS Number: 51379-07-8