Stampa…
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM2045-100MG BIM2045-50MG
APOSBIM2045-100MGEA 132 EUR
APOSBIM2045-100MG APOSBIM2045-50MG
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Peso molecolare: 338,309 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00069855
CAS Number: 67909-30-2