Stampa…
4-Methylumbelliferyl palmitate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1102-100MG BIM1102-500MG BIM1102-250MG
APOSBIM1102-100MGEA 55.1 EUR
APOSBIM1102-100MG APOSBIM1102-500MG APOSBIM1102-250MG
4-Methylumbelliferyl palmitate
4-Methylumbelliferyl palmitate
Formula: C₂₆H₃₈O₄
Peso molecolare: 414.578 g/mol
Punto di fusione: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00037612
CAS Number: 17695-48-6
EINECS: 241-695-2