Stampa…
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1009-1G BIM1009-5G BIM1009-10G
APOSBIM1009-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM1009-1G APOSBIM1009-5G APOSBIM1009-10G
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Formula: C₆H₁₀O₅
Punto di fusione: 150…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369541
CAS Number: 492-30-8