Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₁O₇·Na Punto di fusione: 270…273 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00083405 CAS Number: 134253-42-2 |