Stampa…
LL-Z-1640-2
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5Z-7-OXOZEAENOL, JNK/p38 inhibitor
BIL0128-10MG BIL0128-5MG BIL0128-1MG
APOSBIL0128-10MGEA 597 EUR
APOSBIL0128-10MG APOSBIL0128-5MG APOSBIL0128-1MG
LL-Z-1640-2
LL-Z-1640-2
Formula: C₁₉H₂₂O₇
Peso molecolare: 362,374 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00932468
CAS Number: 253863-19-3