Stampa…
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BII7003-25MG BII7003-50MG BII7003-100MG
APOSBII7003-25MGEA 21.9 EUR
APOSBII7003-25MG APOSBII7003-50MG APOSBII7003-100MG
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
N-(3-Indoleacetyl)-DL-aspartic acid
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₅
Punto di fusione: 198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050396
CAS Number: 32449-99-3