Stampa…
D-Galactosamine pentaacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5003-1G APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Peso molecolare: 389,355 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00050926
CAS Number: 76375-60-5