Stampa…
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
BIG1121-100MG BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA 241 EUR
APOSBIG1121-100MG APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formula: C₆H₁₀O₆
Peso molecolare: 178,14 g/mol
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067388
CAS Number: 52153-09-0